Tisk…
Indole-6-carbaldehyd
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Indole-6-carboxaldehyde, 1H-Indole-6-carbaldehyde
OR10489-25G
APOSOR10489-25GEA 5890 CZK
APOSOR10489-25G
Indole-6-carbaldehyd
Indole-6-carbaldehyd
Vzorec: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Bod tání: 127…131 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179596
CAS číslo: 1196-70-9