Tisk…
Indole-5-carbaldehyd 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Indole-5-carboxaldehyde, 1H-Indole-5-carboxaldehyde
OR10488-25G OR10488-5G
APOSOR10488-25GEA 5630 CZK
APOSOR10488-25G APOSOR10488-5G
Indole-5-carbaldehyd 98%
Indole-5-carbaldehyd
Vzorec: C₉H₇NO
Bod tání: 96…103 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093664
CAS číslo: 1196-69-6