Indole-4-carbaldehyd 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR10487-100G
OR10487-25G
OR10487-5G
APOSOR10487-100GEA
15310
CZK
APOSOR10487-100G
APOSOR10487-25G
APOSOR10487-5G
Indole-4-carbaldehyd 98%
Indole-4-carbaldehyd
Vzorec:
C₉H₇NO Bod tání: 139…145 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD01632221 CAS číslo: 1074-86-8 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...