Tisk…
5-Formyl-2-thiopheneboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10486-100G OR10486-25G OR10486-5G
APOSOR10486-100GEA 6120 CZK
APOSOR10486-100G APOSOR10486-25G APOSOR10486-5G
5-Formyl-2-thiopheneboronic acid
5-Formyl-2-thiopheneboronic acid
Vzorec: C₅H₅BO₃S
Bod tání: 132…135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093666
CAS číslo: 4347-33-5