2-Formyl-3-thiopheneboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Formylthiophene-3-boronic acid, (2-Formylthiophen-3-yl)boronic acid
OR10484-25G
OR10484-5G
APOSOR10484-25GEA
14680
CZK
APOSOR10484-25G
APOSOR10484-5G
2-Formyl-3-thiopheneboronic acid 97%
2-Formyl-3-thiopheneboronic acid
Vzorec:
C₅H₅BO₃S MW: 155,97 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD01075678 CAS číslo: 4347-31-3 |