Tisk…
4-Ethylphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10478-100G OR10478-25G
APOSOR10478-100GEA 1660 CZK
APOSOR10478-100G APOSOR10478-25G
4-Ethylphenylboronic acid
4-Ethylphenylboronic acid
Vzorec: C₈H₁₁BO₂
Bod tání: 150…155 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00859377
CAS číslo: 63139-21-9