Tisk…

Ethyl thiazole-4-carboxylate 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR10476-25G
APOSOR10476-25GEA 2780 CZK
APOSOR10476-25G
Ethyl thiazole-4-carboxylate 98%
Ethyl thiazole-4-carboxylate
Vzorec: C₆H₇NO₂S
MW: 157,1900 g/mol
Bod varu: 130 °C/12mmHg
Bod tání: 51…55 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03788566
CAS číslo: 14527-43-6

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR