Tisk…
Ethyl tetrahydropyran-4-ylacetate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)acetate
OR10475-1G OR10475-5G
APOSOR10475-1GEA 1870 CZK
APOSOR10475-1G APOSOR10475-5G
Ethyl tetrahydropyran-4-ylacetate
Ethyl tetrahydropyran-4-ylacetate
Vzorec: C₉H₁₆O₃
Bod varu: 73…75 °C/0,2mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788560
CAS číslo: 103260-44-2