Tisk…
Ethyl-2-bromothiazole-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 2-bromothiazole-4-carboxylate
OR10474-1G OR10474-5G OR10474-10G
APOSOR10474-1GEA 622 CZK
APOSOR10474-1G APOSOR10474-5G APOSOR10474-10G
Ethyl-2-bromothiazole-4-carboxylate
Ethyl-2-bromothiazole-4-carboxylate
Vzorec: C₆H₆BrNO₂S
MW: 236,08 g/mol
Bod tání: 68…70 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03788564
CAS číslo: 100367-77-9