Tisk…
Ethyl-2-aminothiazole-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 2-aminothiazole-4-carboxylate
OR10473-25G OR10473-5G
APOSOR10473-25GEA 705 CZK
APOSOR10473-25G APOSOR10473-5G
Ethyl-2-aminothiazole-4-carboxylate
Ethyl-2-aminothiazole-4-carboxylate
Vzorec: C₆H₈N₂O₂S
MW: 172.21 g/mol
Bod tání: 175…181 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00619079
CAS číslo: 5398-36-7