4-Ethoxyphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Ethoxybenzeneboronic acid, (4-Ethoxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-ethoxyphenyl)borane
OR10472-100G
APOSOR10472-100GEA
3640
CZK
APOSOR10472-100G
4-Ethoxyphenylboronic acid
4-Ethoxyphenylboronic acid
Vzorec:
C₈H₁₁BO₃ MW: 165,98 g/mol Bod tání: 140…148 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00674028 CAS číslo: 22237-13-4 |