Tisk…
2-Ethoxyphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10471-100G OR10471-25G
APOSOR10471-100GEA 7380 CZK
APOSOR10471-100G APOSOR10471-25G
2-Ethoxyphenylboronic acid
2-Ethoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₈H₁₁BO₃
Bod tání: 97…102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00674027
CAS číslo: 213211-69-9