4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, (4-Ethoxycarbonylphenyl)boronic acid
OR10470-100G
OR10470-25G
OR10470-5G
APOSOR10470-100GEA
4200
CZK
APOSOR10470-100G
APOSOR10470-25G
APOSOR10470-5G
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec:
C₉H₁₁BO₄ MW: 193.99 g/mol Bod tání: 135…140 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02179441 CAS číslo: 4334-88-7 |