Tisk…
1-Ethoxymethyl-2-iodoimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1047-1G OR1047-250MG
APOSOR1047-1GEA 2900 CZK
APOSOR1047-1G APOSOR1047-250MG
1-Ethoxymethyl-2-iodoimidazole
1-Ethoxymethyl-2-iodoimidazole
Vzorec: C₆H₉IN₂O
MW: 252,05 g/mol
Bod tání: 51…52 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788568
CAS číslo: 146697-87-2