Tisk…

2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR10468-25G OR10468-5G
APOSOR10468-25GEA 2360 CZK
APOSOR10468-25G APOSOR10468-5G
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₁BO₄
Bod tání: 128…136 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02179453
CAS číslo: 380430-53-5

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR