Tisk…
2,5-Dimethylphenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10463-25G OR10463-5G
APOSOR10463-25GEA 953 CZK
APOSOR10463-25G APOSOR10463-5G
2,5-Dimethylphenylboronic acid 98%
2,5-Dimethylphenylboronic acid
Vzorec: C₈H₁₁BO₂
MW: 149,98 g/mol
Bod tání: 186…191 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01863525
CAS číslo: 85199-06-0