Tisk…
2,6-Dimethylphenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10461-1G OR10461-25G OR10461-5G
APOSOR10461-1GEA 622 CZK
APOSOR10461-1G APOSOR10461-25G APOSOR10461-5G
2,6-Dimethylphenylboronic acid 97%
2,6-Dimethylphenylboronic acid
Vzorec: C₈H₁₁BO₂
Bod tání: 120…121 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01009693
CAS číslo: 100379-00-8