Tisk…
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10459-1G OR10459-25G OR10459-5G
APOSOR10459-1GEA 622 CZK
APOSOR10459-1G APOSOR10459-25G APOSOR10459-5G
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₂BNO₃
Bod tání: 130…136 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02258943
CAS číslo: 405520-68-5