Tisk…
4,5-Diiodo-2-methylimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4,5-Diiodo-2-methyl-1H-imidazole
OR10453-10G OR10453-1G OR10453-5G
APOSOR10453-10GEA 19680 CZK
APOSOR10453-10G APOSOR10453-1G APOSOR10453-5G
4,5-Diiodo-2-methylimidazole
4,5-Diiodo-2-methylimidazole
Vzorec: C₄H₄I₂N₂
MW: 333,9 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00464337
CAS číslo: 73746-44-8