Tisk…
4,5-Diiodoimidazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4,5-Diiodo-1H-imidazole
OR10450-1G OR10450-5G
APOSOR10450-1GEA 622 CZK
APOSOR10450-1G APOSOR10450-5G
4,5-Diiodoimidazole 98%
4,5-Diiodoimidazole
Vzorec: C₃H₂I₂N₂
MW: 319,87 g/mol
Bod tání: 180…181 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00963878
CAS číslo: 15813-09-9