Tisk…
3,4-Dichlorophenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10445-100G OR10445-25G OR10445-250G
APOSOR10445-100GEA 3060 CZK
APOSOR10445-100G APOSOR10445-25G APOSOR10445-250G
3,4-Dichlorophenylboronic acid
3,4-Dichlorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₅BCl₂O₂
MW: 190,82 g/mol
Bod tání: 280…285 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01074646
CAS číslo: 151169-75-4