Tisk…
2,4-Dichlorophenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Dihydroxy(2,4-dichlorophenyl)borane, 2,4-Dichlorobenzeneboronic acid, (2,4-Dichlorophenyl)metaboric acid
OR10443-25G OR10443-5G OR10443-100G
APOSOR10443-25GEA 1240 CZK
APOSOR10443-25G APOSOR10443-5G APOSOR10443-100G
2,4-Dichlorophenylboronic acid 98%
2,4-Dichlorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₅BCl₂O₂
MW: 190.82
Bod tání: 246…249 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013930
CAS číslo: 68716-47-2