Tisk…
3,5-Dichlorophenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10442-100G OR10442-25G OR10442-5G
APOSOR10442-100GEA 4070 CZK
APOSOR10442-100G APOSOR10442-25G APOSOR10442-5G
3,5-Dichlorophenylboronic acid
3,5-Dichlorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₅BCl₂O₂
MW: 190,82 g/mol
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051935
CAS číslo: 67492-50-6