Tisk…
3,5-Dibromotoluene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,3-Dibromo-5-methylbenzene
OR10440-25G OR10440-100G
APOSOR10440-25GEA 622 CZK
APOSOR10440-25G APOSOR10440-100G
3,5-Dibromotoluene 97%
3,5-Dibromotoluene
Vzorec: C₇H₆Br₂
MW: 249,93 g/mol
Bod varu: 246 °C
Bod tání: 37…41 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013528
CAS číslo: 1611-92-3