Tisk…
2,5-Dibromo-1-methylimidazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,5-Dibromo-1-methyl-1H-imidazole
OR10435-1G OR10435-5G
APOSOR10435-1GEA 4370 CZK
APOSOR10435-1G APOSOR10435-5G
2,5-Dibromo-1-methylimidazole 98%
2,5-Dibromo-1-methylimidazole
Vzorec: C₄H₄Br₂N₂
Bod tání: 68…72 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01632217
CAS číslo: 53857-59-3