Tisk…
4-(Cyclopropylaminocarbonyl)phenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10432-5G OR10432-25G
APOSOR10432-5GEA 4700 CZK
APOSOR10432-5G APOSOR10432-25G
4-(Cyclopropylaminocarbonyl)phenylboronic acid 97%
4-(Cyclopropylaminocarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₂BNO₃
Bod tání: 202…206 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03788419
CAS číslo: 515140-26-8