Tisk…
4-(Cyclohexylcarbamoyl)phenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Cyclohexylaminocarbonyl)phenylboronic acid
OR10430-1G OR10430-5G OR10430-25G
APOSOR10430-1GEA 1490 CZK
APOSOR10430-1G APOSOR10430-5G APOSOR10430-25G
4-(Cyclohexylcarbamoyl)phenylboronic acid
4-(Cyclohexylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₃H₁₈BNO₃
Bod tání: 174…178 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03411956
CAS číslo: 762262-07-7