3-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(3-(Cyanomethyl)phenyl)boronic acid
OR10425-1G
OR10425-250MG
OR10425-5G
APOSOR10425-1GEA
7440
CZK
APOSOR10425-1G
APOSOR10425-250MG
APOSOR10425-5G
3-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid 97%
3-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid
Vzorec:
C₈H₈BNO₂ MW: 160.97 g/mol Bod tání: 85…88 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD03788026 CAS číslo: 220616-39-7 |