Tisk…
3-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10423-25G OR10423-5G
APOSOR10423-25GEA 3440 CZK
APOSOR10423-25G APOSOR10423-5G
3-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 96%
3-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₄H₁₈BNO₂
Bod tání: 44…48 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179458
CAS číslo: 396131-82-1