4-(Cyanomethyl)phenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid
OR10422-1G
OR10422-5G
OR10422-10G
APOSOR10422-1GEA
1160
CZK
APOSOR10422-1G
APOSOR10422-5G
APOSOR10422-10G
4-(Cyanomethyl)phenylboronic acid 97%
4-(Cyanomethyl)phenylboronic acid
Vzorec:
C₈H₈BNO₂ MW: 160.97 g/mol Bod tání: 196…200 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01632200 CAS číslo: 91983-26-5 |