Tisk…
2-Chloro-4-methylphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-4-methylbenzeneboronic acid
OR10414-1G OR10414-25G OR10414-5G
APOSOR10414-1GEA 622 CZK
APOSOR10414-1G APOSOR10414-25G APOSOR10414-5G
2-Chloro-4-methylphenylboronic acid
2-Chloro-4-methylphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BClO₂
Bod tání: 198…202 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03411936
CAS číslo: 145349-62-8