Tisk…
2-Chloro-4-methoxyphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10412-5G OR10412-1G OR10412-25G
APOSOR10412-5GEA 1080 CZK
APOSOR10412-5G APOSOR10412-1G APOSOR10412-25G
2-Chloro-4-methoxyphenylboronic acid
2-Chloro-4-methoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BClO₃
Bod tání: 202 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03411935
CAS číslo: 219735-99-6