Tisk…
2-Chloro-1-(ethoxymethyl)imidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10410-100MG OR10410-1G OR10410-5G
APOSOR10410-100MGEA 1450 CZK
APOSOR10410-100MG APOSOR10410-1G APOSOR10410-5G
2-Chloro-1-(ethoxymethyl)imidazole
2-Chloro-1-(ethoxymethyl)imidazole
Vzorec: C₆H₉ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788569
CAS číslo: 850429-55-9