Tisk…
4-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Carboxybenzeneboronic acid pinacol ester, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
OR10406-25G OR10406-5G OR10406-100G
APOSOR10406-25GEA 953 CZK
APOSOR10406-25G APOSOR10406-5G APOSOR10406-100G
4-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester 98%
4-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₁₇BO₄
MW: 248.08 g/mol
Bod tání: 227…231 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01863710
CAS číslo: 180516-87-4