Tisk…
5-Carboxyoxindole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Oxoindoline-5-carboxylic Acid, 2-Oxindole-5-carboxylic acid
OR10403-1G OR10403-250MG OR10403-5G
APOSOR10403-1GEA 1700 CZK
APOSOR10403-1G APOSOR10403-250MG APOSOR10403-5G
5-Carboxyoxindole 97%
5-Carboxyoxindole
Vzorec: C₉H₇NO₃
MW: 177,1600 g/mol
Bod tání: 310…316 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03411961
CAS číslo: 102359-00-2