3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Carboxy-5-nitrobenzeneboronic acid, 3-Borono-5-nitrobenzoic acid
OR10400-1G
APOSOR10400-1GEA
705
CZK
APOSOR10400-1G
3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid
3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid
Vzorec:
C₇H₆BNO₆ MW: 210,94 g/mol Bod tání: 229…232 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00757433 CAS číslo: 101084-81-5 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)