Tisk…
4-(tert-Butoxycarboxy)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10395-1G OR10395-5G
APOSOR10395-1GEA 3020 CZK
APOSOR10395-1G APOSOR10395-5G
4-(tert-Butoxycarboxy)phenylboronic acid 98%
4-(tert-Butoxycarboxy)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₁H₁₅BO₅
Bod tání: 140…146 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03095144
CAS číslo: 380430-70-6