Tisk…
3-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10391-5G OR10391-100G OR10391-25G
APOSOR10391-5GEA 622 CZK
APOSOR10391-5G APOSOR10391-100G APOSOR10391-25G
3-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
3-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₁H₁₅BO₄
Bod tání: 96…102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01630855
CAS číslo: 220210-56-0