Tisk…

1,4-Butanesultam

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 1,2-Thiazinane 1,1-Dioxide

OR10390-1G OR10390-250MG
APOSOR10390-1GEA 2320 CZK
APOSOR10390-1G APOSOR10390-250MG
1,4-Butanesultam
1,4-Butanesultam
Vzorec: C₄H₉NO₂S
Bod tání: 94…96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038916
CAS číslo: 37441-50-2

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR