Tisk…
4-Bromothioanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-4-(methylthio)benzene, 4-Bromophenyl methyl sulphide
OR10389-1G OR10389-5G OR10389-25G
APOSOR10389-1GEA 622 CZK
APOSOR10389-1G APOSOR10389-5G APOSOR10389-25G
4-Bromothioanisole
4-Bromothioanisole
Vzorec: C₇H₇BrS
MW: 203,1 g/mol
Bod varu: 128…130 °C/9,75mmHg
Bod tání: 38…40 °C
Hustota: 1,49 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000102
CAS číslo: 104-95-0
EINECS: 203-255-8
UN: 3335
ADR: 9,III