Tisk…
2-Bromophenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2-Bromophenyl)boronic acid, Dihydroxy(2-bromophenyl)borane, 2-Bromobenzeneboronic acid, (2-Bromophenyl)metaboric acid
OR10387-100G OR10387-25G
APOSOR10387-100GEA 4400 CZK
APOSOR10387-100G APOSOR10387-25G
2-Bromophenylboronic acid 98%
2-Bromophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₆BBrO₂
MW: 200.83
Bod tání: 110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01114672
CAS číslo: 244205-40-1