Tisk…
7-Bromooxindole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10385-1G OR10385-250MG OR10385-5G
APOSOR10385-1GEA 827 CZK
APOSOR10385-1G APOSOR10385-250MG APOSOR10385-5G
7-Bromooxindole
7-Bromooxindole
Vzorec: C₈H₆BrNO
Bod tání: 209 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179613
CAS číslo: 320734-35-8