Tisk…
6-Bromooxindole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10384-1G OR10384-25G OR10384-5G
APOSOR10384-1GEA 622 CZK
APOSOR10384-1G APOSOR10384-25G APOSOR10384-5G
6-Bromooxindole 97%
6-Bromooxindole
Vzorec: C₈H₆BrNO
Bod tání: 217…221 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179605
CAS číslo: 99365-40-9