Tisk…
5-Bromooxindole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 5-Bromoindolin-2-one, 5-Bromo-2-oxindole
OR10383-100G OR10383-25G OR10383-5G
APOSOR10383-100GEA 6020 CZK
APOSOR10383-100G APOSOR10383-25G APOSOR10383-5G
5-Bromooxindole
5-Bromooxindole
Vzorec: C₈H₆BrNO
MW: 212,05 g/mol
Bod tání: 220…224 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00456998
CAS číslo: 20870-78-4