Tisk…
4-(Bromomethyl)tetrahydropyran 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR10382-1G OR10382-25G OR10382-5G
APOSOR10382-1GEA 622 CZK
APOSOR10382-1G APOSOR10382-25G APOSOR10382-5G
4-(Bromomethyl)tetrahydropyran 97%
4-(Bromomethyl)tetrahydropyran
Vzorec: C₆H₁₁BrO
Bod varu: 89…93 °C/10mmHg
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD03788561
CAS číslo: 125552-89-8
UN: 3265
ADR: 8,II