Tisk…
2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10379-25G OR10379-5G
APOSOR10379-25GEA 8200 CZK
APOSOR10379-25G APOSOR10379-5G
2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₁₈BBrO₂
Bod tání: 78…86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01632210
CAS číslo: 377780-72-8