Tisk…
2-(Bromomethyl)phenylboronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10377-1G OR10377-5G
APOSOR10377-1GEA 622 CZK
APOSOR10377-1G APOSOR10377-5G
2-(Bromomethyl)phenylboronic acid 95%
2-(Bromomethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BBrO₂
Bod tání: 145…148 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01318941
CAS číslo: 91983-14-1