Tisk…
4-Bromoimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Bromo-1H-imidazole
OR10376-1G OR10376-25G OR10376-5G
APOSOR10376-1GEA 622 CZK
APOSOR10376-1G APOSOR10376-25G APOSOR10376-5G
4-Bromoimidazole
4-Bromoimidazole
Vzorec: C₃H₃BrN₂
MW: 146,97 g/mol
Bod tání: 131…135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00047021
CAS číslo: 2302-25-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III