Tisk…
4-Bromo-2-methylimidazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-2-methyl-1H-imidazole
OR10370-25G OR10370-5G
APOSOR10370-25GEA 6850 CZK
APOSOR10370-25G APOSOR10370-5G
4-Bromo-2-methylimidazole 98%
4-Bromo-2-methylimidazole
Vzorec: C₄H₅BrN₂
MW: 161 g/mol
Bod tání: 158…160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03411959
CAS číslo: 16265-11-5