Tisk…
5-Bromo-1-methylimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-1-methyl-1H-imidazole
OR10368-25G OR10368-5G OR10368-100G
APOSOR10368-25GEA 1820 CZK
APOSOR10368-25G APOSOR10368-5G APOSOR10368-100G
5-Bromo-1-methylimidazole
5-Bromo-1-methylimidazole
Vzorec: C₄H₅BrN₂
MW: 161 g/mol
Bod varu: 120 °C/15mmHg
Bod tání: 40…41 °C
Bod vzplanutí: 82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01632218
CAS číslo: 1003-21-0
UN: 3335
ADR: 9,III